Przejdź do
BDPH9BCE0C02
Bide Pharmatech
3-Bromo-6-chloro-5-iodopyrazin-2-amine
Synonim(y):
3-bromo-6-chloro-5-iodopyrazin-2-amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H2N3Cl1Br1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.34
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C4H2BrClIN3/c5-1-4(8)10-2(6)3(7)9-1/h(H2,8,10)
Inchi Key
YXQYTWWGBBHZBS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow solid
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)