Merck
BDPH9BCE0D8A
Bide Pharmatech
Ethyl 2-(3-amino-2-methylphenyl)acetate
Synonim(y):
ethyl (3-amino-2-methylphenyl)acetate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H15O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.25
MDL number:
Produkt BDPH9BCE0D8A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-3-14-11(13)7-9-5-4-6-10(12)8(9)2/h4-6H,3,7,12H2,1-2H3
Inchi Key
HVOZUIWWSPZBMH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)