Przejdź do
BDPH9BCE0EE1
Bide Pharmatech
(3-(Cyclopropanecarbonyl)phenyl)boronic acid
Synonim(y):
3-(cyclopropylcarbonyl)phenylboronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H11O3B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.01
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H11BO3/c12-10(7-4-5-7)8-2-1-3-9(6-8)11(13)14/h1-3,6-7,13-14H,4-5H2
Inchi Key
WFAARFODOMXRPX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)