Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCE10CD

Bide Pharmatech

7-Amino-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)heptanamide hydrochloride

Synonim(y):

7-amino-N-(2-(6-hydroxy-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydropyridin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)heptanimidic acid hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C20H25O5N4Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.9
MDL number:
Produkt BDPH9BCE10CD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C20H24N4O5.ClH/c21-11-4-2-1-3-8-15(25)22-13-7-5-6-12-17(13)20(29)24(19(12)28)14-9-10-16(26)23-18(14)27;/h5-7,14H,1-4,8-11,21H2,(H,22,25)(H,23,26,27);1H

Inchi Key

KFAZENNMIMKIQO-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

99%

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów