Przejdź do
BDPH9BCE1898
Bide Pharmatech
3-(3-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Synonim(y):
3-(3-bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H6N3Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.06
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-8-3-5-12(11-8)7-2-1-4-10-6-7/h1-6H
Inchi Key
AHFSEQPINGKCIQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)