Przejdź do
BDPH9BCE1F91
Bide Pharmatech
(9H-Fluoren-9-yl)methyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate hydrochloride
Synonim(y):
9H-fluoren-9-ylmethyl 4-piperidinylmethylcarbamate hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C21H25O2N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.89
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C21H24N2O2.ClH/c24-21(23-13-15-9-11-22-12-10-15)25-14-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20;/h1-8,15,20,22H,9-14H2,(H,23,24);1H
Inchi Key
VLBVRKBJLLWDNL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)