Przejdź do
BDPH9C01E640
Bide Pharmatech
S-Methyl-s-(3-methylphenyl) sulfoximine
Synonim(y):
1-methyl-3-(methylsulfonimidoyl)benzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H11O1N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.25
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H11NOS/c1-7-4-3-5-8(6-7)11(2,9)10/h3-6H,2H2,1H3,(H2,9,10)
Inchi Key
CDJIROMHWRNVKK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)