Merck
BDPH9C01E774
Bide Pharmatech
(5'-Formyl-[2,2'-bithiophen]-5-yl)boronic acid
Synonim(y):
(5'-formyl-[2,2'-bithiophen]-5-yl)boronic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H7O3S2B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.1
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H7BO3S2/c11-5-6-1-2-7(14-6)8-3-4-9(15-8)10(12)13/h1-5,12-13H
Inchi Key
RDIOTSOSMWVMSX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)