Merck
BDPH9C01E87F
Bide Pharmatech
1,3-Bis((S)-4-isopropyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)benzene
Synonim(y):
1,3-bis((S)-4-isopropyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)benzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C18H24O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.4
MDL number:
Produkt BDPH9C01E87F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C18H24N2O2/c1-11(2)15-9-21-17(19-15)13-6-5-7-14(8-13)18-20-16(10-22-18)12(3)4/h5-8,11-12,15-16H,9-10H2,1-4H3/t15-,16-/m1/s1
Inchi Key
ZGKPVKPCZOURSR-HZPDHXFCSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%99%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)