Merck
BDPH9C01ECDA
Bide Pharmatech
10H-Phenothiazin-3-ol
Synonim(y):
10H-phenothiazin-3-ol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H9O1N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.28
MDL number:
Produkt BDPH9C01ECDA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H9NOS/c14-8-5-6-10-12(7-8)15-11-4-2-1-3-9(11)13-10/h1-7,13-14H
Inchi Key
JAMWHXUWMDVHJF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)