Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C01EFDB

Bide Pharmatech

(S)-4-Benzyl-2-(2-(diphenylphosphino)benzyl)-4,5-dihydrooxazole

Synonim(y):

(S)-4-benzyl-2-(2-(diphenylphosphaneyl)benzylidene)oxazolidine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C29H26O1N1P1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
435.51
MDL number:
Produkt BDPH9C01EFDB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C29H26NOP/c1-4-12-23(13-5-1)20-25-22-31-29(30-25)21-24-14-10-11-19-28(24)32(26-15-6-2-7-16-26)27-17-8-3-9-18-27/h1-19,21,25,30H,20,22H2/t25-/m0/s1

Inchi Key

BKNJMJOARBCNJN-VWLOTQADSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów