Przejdź do
BDPH9C01F0C7
Bide Pharmatech
(S)-3-Amino-2-methylbutan-2-ol hydrochloride
Synonim(y):
(3S)-3-amino-2-methyl-2-butanol hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H14O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.62
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C5H13NO.ClH/c1-4(6)5(2,3)7;/h4,7H,6H2,1-3H3;1H/t4-;/m0./s1
Inchi Key
YURXCUVDCIDDHM-WCCKRBBISA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)