Merck
BDPH9C01F2EB
Bide Pharmatech
4-(4-Butylphenylazo)phenol
Synonim(y):
4-[(E)-(4-butylphenyl)diazenyl]phenol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H18O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.33
MDL number:
Produkt BDPH9C01F2EB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C16H18N2O/c1-2-3-4-13-5-7-14(8-6-13)17-18-15-9-11-16(19)12-10-15/h5-12,19H,2-4H2,1H3/b18-17+
Inchi Key
FIWNTOUHYJJODB-ISLYRVAYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Green to Dark amber powder to crystal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)