Przejdź do
BDPH9C01F641
Bide Pharmatech
3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-ol
Synonim(y):
3-bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H5O1N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.03
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O/c8-4-3-10-5-1-2-9-7(11)6(4)5/h1-3,10H,(H,9,11)
Inchi Key
YJVORRLOJMKVSB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)