Przejdź do
BDPH9C01F7C3
Bide Pharmatech
2-Cyclopropylbenzaldehyde
Synonim(y):
2-cyclopropylbenzaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H10O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.19
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H10O/c11-7-9-3-1-2-4-10(9)8-5-6-8/h1-4,7-8H,5-6H2
Inchi Key
ZVDXHSUCDWVQEY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Cyclopropylbenzaldehyde
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)