Przejdź do
BDPH9C01F93B
Bide Pharmatech
trans-1-Bromo-3-(trifluoromethyl)cyclobutane
Synonim(y):
(1r,3r)-1-bromo-3-(trifluoromethyl)cyclobutane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H6Br1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C5H6BrF3/c6-4-1-3(2-4)5(7,8)9/h3-4H,1-2H2/t3-,4-
Inchi Key
LHJMYJBLOMVORH-JPYJGEKTSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)