Produkt BDPH9C01FA8A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C18H22N2O5/c21-16(19-10-5-9-15(19)17(22)23)14-8-4-11-20(14)18(24)25-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7,14-15H,4-5,8-12H2,(H,22,23)/t14-,15-/m1/s1
Inchi Key
GEAZFVPWHCGNLW-HUUCEWRRSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
hstatements
signalword
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?