Merck
BDPH9C01FCFF
Bide Pharmatech
Ethyl (R)-2-(tosyloxy)propanoate
Synonim(y):
ethyl (2R)-2-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}propanoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H16O5S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.32
MDL number:
Produkt BDPH9C01FCFF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H16O5S/c1-4-16-12(13)10(3)17-18(14,15)11-7-5-9(2)6-8-11/h5-8,10H,4H2,1-3H3/t10-/m1/s1
Inchi Key
SNLMUZGICZJWKN-SNVBAGLBSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)