Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C020175

Bide Pharmatech

(R)-2-(5-Hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl)acetic acid

Synonim(y):

(R)-2-(5-hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl)acetic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.21
MDL number:
Produkt BDPH9C020175 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H12O3/c12-9-3-4-10-7(5-9)1-2-8(10)6-11(13)14/h3-5,8,12H,1-2,6H2,(H,13,14)/t8-/m1/s1

Inchi Key

SPTHCHDOGHNRHU-MRVPVSSYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów