Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C02065C

Bide Pharmatech

tert-Butyl (S)-5-methyl-2-oxopiperidine-1-carboxylate

Synonim(y):

tert-butyl (S)-5-methyl-2-oxopiperidine-1-carboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H19O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.28
MDL number:
Produkt BDPH9C02065C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H19NO3/c1-8-5-6-9(13)12(7-8)10(14)15-11(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3/t8-/m0/s1

Inchi Key

MAKAGQOJZISZCH-QMMMGPOBSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów