Merck
BDPH9C020C19
Bide Pharmatech
Ethyl 2-(trans-4-aminocyclohexyl)acetate
Synonim(y):
ethyl (4-aminocyclohexyl)acetate
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9C020C19 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H19O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.27
MDL number:
Produkt BDPH9C020C19 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-2-13-10(12)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h8-9H,2-7,11H2,1H3/t8-,9-
Inchi Key
SBVCDGKSVSHGFL-KYZUINATSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless or white to yellow liquid or low-melting solid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)