Merck
BDPH9C02101B
Bide Pharmatech
(R)-Thiazolidine-4-carbonitrile hydrochloride
Synonim(y):
(4R)-1,3-thiazolidine-4-carbonitrile hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H7N2Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.63
MDL number:
Produkt BDPH9C02101B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C4H6N2S.ClH/c5-1-4-2-7-3-6-4;/h4,6H,2-3H2;1H/t4-;/m1./s1
Inchi Key
DKSWPRJRULFBTA-PGMHMLKASA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)