Merck
BDPH9C02112B
Bide Pharmatech
(S)-2-Methoxypropan-1-amine
Synonim(y):
(2S)-2-methoxy-1-propanamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H11O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.14
MDL number:
Produkt BDPH9C02112B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C4H11NO/c1-4(3-5)6-2/h4H,3,5H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Inchi Key
UANWURKQKKYIGV-BYPYZUCNSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)