Merck
BDPH9C021192
Bide Pharmatech
(S)-1,1,1-Trifluoropropan-2-amine hydrochloride
Synonim(y):
(2S)-1,1,1-trifluoro-2-propanamine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C3H7N1Cl1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.54
MDL number:
Produkt BDPH9C021192 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C3H6F3N.ClH/c1-2(7)3(4,5)6;/h2H,7H2,1H3;1H/t2-;/m0./s1
Inchi Key
VLVCERQEOKPRTG-DKWTVANSSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)