Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C021199

Bide Pharmatech

tert-Butyl (S)-2-methyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate

Synonim(y):

tert-butyl (S)-2-methyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H15O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.22
MDL number:
Produkt BDPH9C021199 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H15NO3/c1-6-7(11)5-10(6)8(12)13-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3/t6-/m0/s1

Inchi Key

OPQMXTJLDQEDTI-LURJTMIESA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów