Merck
BDPH9C0213AC
Bide Pharmatech
2,3-Dimethyl-1,5,6,7-tetrahydro-4H-indol-4-one
Synonim(y):
2,3-dimethyl-1,5,6,7-tetrahydro-4H-indol-4-one
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H13O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-6-7(2)11-8-4-3-5-9(12)10(6)8/h11H,3-5H2,1-2H3
Inchi Key
UORPHFZBCZEBJV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)