Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C021A13

Bide Pharmatech

(S)-14-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-2,2-dimethyl-4,8-dioxo-3,6-dioxa-5,9-diazapentadecan-15-oic acid

Synonim(y):

(S)-14-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-2,2-dimethyl-4,8-dioxo-3,6-dioxa-5,9-diazapentadecan-15-oic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C28H35O8N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
541.6
MDL number:
Produkt BDPH9C021A13 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C28H35N3O8/c1-28(2,3)39-27(36)31-38-17-24(32)29-15-9-8-14-23(25(33)34)30-26(35)37-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h4-7,10-13,22-23H,8-9,14-17H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,35)(H,31,36)(H,33,34)/t23-/m0/s1

Inchi Key

ABHYSVHAEUYSTD-QHCPKHFHSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów