Merck
BDPH9C021A43
Bide Pharmatech
tert-butyl (cis-4-hydroxycyclohexyl)carbamate
Synonim(y):
tert-butyl 4-hydroxycyclohexylcarbamate
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9C021A43 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H21O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.29
MDL number:
Produkt BDPH9C021A43 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-4-6-9(13)7-5-8/h8-9,13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)/t8-,9+
Inchi Key
DQARDWKWPIRJEH-DTORHVGOSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale reddish yellow
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)