Merck
BDPH9C021A78
Bide Pharmatech
(1R,2R)-2-(4-Bromophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Synonim(y):
(1R,2R)-2-(4-bromophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H9O2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.08
MDL number:
Produkt BDPH9C021A78 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H9BrO2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(8)10(12)13/h1-4,8-9H,5H2,(H,12,13)/t8-,9+/m0/s1
Inchi Key
DPBUJVBXRABXRH-DTWKUNHWSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)