Merck
BDPH9C021A83
Bide Pharmatech
(R)-3-(Benzylthio)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Synonim(y):
(2R)-3-(benzylsulfanyl)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H21O4N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.4
MDL number:
Produkt BDPH9C021A83 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C15H21NO4S/c1-15(2,3)20-14(19)16-12(13(17)18)10-21-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
Inchi Key
IFVORPLRHYROAA-LBPRGKRZSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)