Merck
BDPH9C021A84
Bide Pharmatech
trans-4-(Methylamino)cyclohexanol hydrochloride
Synonim(y):
(1r,4r)-4-(methylamino)cyclohexan-1-ol hydrochloride
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9C021A84 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H16O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.66
MDL number:
Produkt BDPH9C021A84 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;/h6-9H,2-5H2,1H3;1H/t6-,7-;
Inchi Key
FLDHCHIZDRVFLM-MEZFUOHNSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)