Merck
BDPH9C021A98
Bide Pharmatech
2-Butyl-5-isobutylthiophene
Synonim(y):
2-butyl-5-isobutylthiophene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H20S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.36
MDL number:
Produkt BDPH9C021A98 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H20S/c1-4-5-6-11-7-8-12(13-11)9-10(2)3/h7-8,10H,4-6,9H2,1-3H3
Inchi Key
HJCWKWZVISNUOT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)