Produkt BDPH9C021A9E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H13N3O/c1-6-8(9(10)13)5-12(11-6)7-3-2-4-7/h5,7H,2-4H2,1H3,(H2,10,13)
Inchi Key
CKQWPRYQRZSFSI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
hstatements
signalword
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?