Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C021ACB

Bide Pharmatech

(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid

Synonim(y):

(2S,4R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4-phenyl-2-pyrrolidinecarboxylic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9C021ACB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C16H21O4N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.35
MDL number:
Produkt BDPH9C021ACB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C16H21NO4/c1-16(2,3)21-15(20)17-10-12(9-13(17)14(18)19)11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-13H,9-10H2,1-3H3,(H,18,19)/t12-,13-/m0/s1

Inchi Key

JDAQDIQHICLYKH-STQMWFEESA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów