Merck
BDPH9C021ACD
Bide Pharmatech
H-Ser(tBu)-OMe.HCl
Synonim(y):
methyl (2S)-2-amino-3-tert-butoxypropanoate hydrochloride
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9C021ACD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H18O3N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.69
MDL number:
Produkt BDPH9C021ACD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H17NO3.ClH/c1-8(2,3)12-5-6(9)7(10)11-4;/h6H,5,9H2,1-4H3;1H/t6-;/m0./s1
Inchi Key
PCIABNBULSRKSU-RGMNGODLSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to pale yellow Powder or Crystals
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)