Merck
BDPH9C021ADB
Bide Pharmatech
(3R,4S,5S,6R)-2-(((2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)-6-((((3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol pentahydrate
Synonim(y):
alpha-D-lyxo-hex-5-ulofuranosyl 6-O-D-galactopyranosyl-D-glucopyranoside pentahydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C18H42O21
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
594.52
MDL number:
Produkt BDPH9C021ADB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C18H32O16.5H2O/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18;;;;;/h5-17,19-29H,1-4H2;5*1H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16?,17?,18+;;;;;/m1...../s1
Inchi Key
BITMAWRCWSHCRW-XRZHKTLCSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Almost white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)