Merck
BDPH9C021AF7
Bide Pharmatech
(R)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride
Synonim(y):
(R)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C17H27O1N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.87
MDL number:
Produkt BDPH9C021AF7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C17H26N2O.ClH/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3;/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20);1H/t15-;/m1./s1
Inchi Key
NDNSIBYYUOEUSV-XFULWGLBSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)