Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9C021AFD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Produkt BDPH9C021AFD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C15H30N2O4.ClH/c1-14(2,3)20-12(18)11(16)9-7-8-10-17-13(19)21-15(4,5)6;/h11H,7-10,16H2,1-6H3,(H,17,19);1H/t11-;/m1./s1
Inchi Key
TZBPQINFXPIRBX-RFVHGSKJSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
