Merck
BDPH9C021B08
Bide Pharmatech
1-(tert-Butyl) 2-methyl (R)-piperazine-1,2-dicarboxylate
Synonim(y):
1-tert-butyl 2-methyl (2R)-1,2-piperazinedicarboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H20O4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.29
MDL number:
Produkt BDPH9C021B08 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H20N2O4/c1-11(2,3)17-10(15)13-6-5-12-7-8(13)9(14)16-4/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-/m1/s1
Inchi Key
BRXKHIPPSTYCKO-MRVPVSSYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Solid or Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)