Merck
BDPH9C021B15
Bide Pharmatech
3,3-Dimethylcyclobutanol
Synonim(y):
3,3-dimethylcyclobutanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H12O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
MDL number:
Produkt BDPH9C021B15 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H12O/c1-6(2)3-5(7)4-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3
Inchi Key
OPDWLEDHLKYURY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
pictograms
FlameExclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)