Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C021B1F

Bide Pharmatech

2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 4-((3-(((3R,4S,7S,10S)-4-((S)-sec-butyl)-3-(2-((S)-2-((1R,2R)-3-(((1S,2R)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl)amino)-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl)pyrrolidin-1-yl)-2-oxoethyl)-7,10-diisopropyl-5,11-dimethyl-6,9,12-trioxo-2-oxa-5,8,11-triazatetradecan-14-yl)thio)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)methyl)cyclohexane-1-carboxylate

Synonim(y):

2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-((3-(((3R,4S,7S,10S)-4-((S)-sec-butyl)-3-(2-((S)-2-((1R,2R)-3-(((1S,2R)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl)amino)-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl)pyrrolidin-1-yl)-2-oxoethyl)-7,10-diisopropyl-5,11-dimethyl-6,9,12-trioxo-2-oxa-5,8,11-triazatetradecan-14-yl)thio)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)methyl)cyclohexane-1-carboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9C021B1F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Produkt BDPH9C021B1F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C58H89N7O14S/c1-13-35(6)51(42(77-11)30-47(69)63-28-17-20-41(63)53(78-12)36(7)54(72)59-37(8)52(71)39-18-15-14-16-19-39)62(10)57(75)49(33(2)3)60-55(73)50(34(4)5)61(9)44(66)27-29-80-43-31-48(70)64(56(43)74)32-38-21-23-40(24-22-38)58(76)79-65-45(67)25-26-46(65)68/h14-16,18-19,33-38,40-43,49-53,71H,13,17,20-32H2,1-12H3,(H,59,72)(H,60,73)/t35-,36+,37+,38?,40?,41-,42+,43?,49-,50-,51-,52+,53+/m0/s1

Inchi Key

KPJLIFRLZIUVFO-AREODUGYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów