Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9C021B28 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Produkt BDPH9C021B28 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H11NO3/c8-4-1-2-5(6(9)10)7-3-4/h4-5,7-8H,1-3H2,(H,9,10)/t4-,5-/m0/s1
Inchi Key
RKEYKDXXZCICFZ-WHFBIAKZSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
