Merck
BDPH9C021B3C
Bide Pharmatech
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine palladium(II)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9C021B3C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)