Merck
BDPH9C021B40
Bide Pharmatech
Buta-1,3-dien-1-yl acetate
Synonim(y):
(1E)-1,3-butadienyl acetate
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9C021B40 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.13
MDL number:
Produkt BDPH9C021B40 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H8O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H,1H2,2H3/b5-4+
Inchi Key
NMQQBXHZBNUXGJ-SNAWJCMRSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)