Merck
BDPH9C021B65
Bide Pharmatech
Boc-Val-Cit-OH
Synonim(y):
(2S)-5-[(aminocarbonyl)amino]-2-({(2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-methylbutanoyl}amino)pentanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H30O6N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.44
MDL number:
Produkt BDPH9C021B65 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C16H30N4O6/c1-9(2)11(20-15(25)26-16(3,4)5)12(21)19-10(13(22)23)7-6-8-18-14(17)24/h9-11H,6-8H2,1-5H3,(H,19,21)(H,20,25)(H,22,23)(H3,17,18,24)/t10-,11-/m0/s1
Inchi Key
ZZLNUAVYYRBTOZ-QWRGUYRKSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)