Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9C021B68 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Produkt BDPH9C021B68 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C26H29N2O.ClH/c1-2-20-18-28(17-19-8-4-3-5-9-19)15-13-21(20)16-25(28)26(29)23-12-14-27-24-11-7-6-10-22(23)24;/h2-12,14,20-21,25-26,29H,1,13,15-18H2;1H/q+1;/p-1/t20-,21-,25+,26?,28?;/m0./s1
Inchi Key
FCHYSBWCOKEPNQ-SBVPYAPOSA-M
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow to Beige Powder or crystals
Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
hstatements
signalword
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
