Merck
BDPH9C021B69
Bide Pharmatech
(S)-3-(Toluene-4-sulfonyloxy)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Synonim(y):
tert-butyl (3S)-3-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}-1-pyrrolidinecarboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H23O5N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.43
MDL number:
Produkt BDPH9C021B69 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C16H23NO5S/c1-12-5-7-14(8-6-12)23(19,20)22-13-9-10-17(11-13)15(18)21-16(2,3)4/h5-8,13H,9-11H2,1-4H3/t13-/m0/s1
Inchi Key
MWACHFODPQVXHF-ZDUSSCGKSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)