Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C021B6A

Bide Pharmatech

(E)-Methyl 2-(2-(((1,3-dioxoisoindolin-2-yl)oxy)methyl)phenyl)-2-(methoxyimino)acetate

Synonim(y):

methyl (E)-2-(2-(((1,3-dioxoisoindolin-2-yl)oxy)methyl)phenyl)-2-(methoxyimino)acetate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9C021B6A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C19H16O6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.35
MDL number:
Produkt BDPH9C021B6A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C19H16N2O6/c1-25-19(24)16(20-26-2)13-8-4-3-7-12(13)11-27-21-17(22)14-9-5-6-10-15(14)18(21)23/h3-10H,11H2,1-2H3/b20-16+

Inchi Key

JWAUGXXRJKZYBD-CAPFRKAQSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Danger

pictograms

Flame

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów