Merck
BDPH9C021B6B
Bide Pharmatech
2,3-Dibromo-6,7-dimethoxynaphthalene
Synonim(y):
2,3-dibromo-6,7-dimethoxynaphthalene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H10O2Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.02
MDL number:
Produkt BDPH9C021B6B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H10Br2O2/c1-15-11-5-7-3-9(13)10(14)4-8(7)6-12(11)16-2/h3-6H,1-2H3
Inchi Key
DRAJHZDZSNDNJC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)