Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C021C0A

Bide Pharmatech

(2R,3S)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-3-hydroxybutanoic acid

Synonim(y):

(2R,3S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-hydroxybutanoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9C021C0A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H15O5N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.25
MDL number:
Produkt BDPH9C021C0A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C12H15NO5/c1-8(14)10(11(15)16)13-12(17)18-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10,14H,7H2,1H3,(H,13,17)(H,15,16)/t8-,10+/m0/s1

Inchi Key

IPJUIRDNBFZGQN-WCBMZHEXSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder / Colour: White - Very pale yellow

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów